Documentos Principais
81416
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000,000
Sinônimo(s):
PS
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.070,00
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.070,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 200,000
Supelco
81412
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 200,000
Supelco
327786
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 20,000
Supelco
327743
Polystyrene
Questions
  1. What is polydispersity of this polystyrene?
    1 answer
    1. The polydispersity is not determined.