Documentos Principais
81411
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 150,000
Sinônimo(s):
PS
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.614,00
R$ 1.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.614,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~151000
Mp ~160000
Mw ~154000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
67302
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 30,000
Supelco
81408
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000,000
Supelco
81416
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~192,000
Sigma-Aldrich
430102
Polystyrene