Documentos
81412
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~187000
Mp ~202000
Mw ~197000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Polystyrene analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~192,000
Sigma-Aldrich
430102
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 50,000
Supelco
330345
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
67302
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000,000
Supelco
81416
Polystyrene