Unfortunately, the particle size is not a test specification for this product.
441147
Polystyrene
average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Sinônimo(s):
PS
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
peso molecular
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
potência de impacto
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
Impurezas
≤5% mineral oil
temperatura de transição
Tg 95 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
Alongamento
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
cadeia de caracteres SMILES
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
-
What dimension has one pellet? I am looking for a particle between 1 - 5 mm in length and width? May do you know the density?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the refractive index of product_441147 ?
1 answer-
Unfortunately, the refractive index of this product is not determined.