80380624-0010-P
Europium Functionalized Microspheres
F1-EU 030-0.1G-P, polystyrene, carboxylic acid functionalized, europium labeled, vial of 0.1 g, fluorescent red
About This Item
Produtos recomendados
Etiqueta
europium labeled
Materiais
polyethylene bottle
polystyrene
embalagem
vial of 0.1 g
fabricante/nome comercial
Estapor®
concentração
1% solids
cor
fluorescent red
diâmetro
0.270-0.330 μm
capacidade
200-500 μeq/g surface charge density
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Significantly improve lateral flow assay sensitivity.
- Drastically reduce background fluorescence.
- Make assays easier to read and quantify.
- Exhibit a much longer Stokes shift than traditional fluorescent labels.
- Exhibit an enhanced fluorescent quantum yield facilitating a low detection limit.
- Are functionalized with a carboxylated surface for protein conjugation.
- Are available in three different size options.
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)