Documentos
Z740986
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
15 mm × 125 mm
capacidade
10 mL
diâmetro do tubo
15 mm
Descrição geral
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC