Documentos Principais
Z567337
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 2 mm, L 250 mm
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 455,00
R$ 455,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 455,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 455,00
Check Cart for Availability
Materiais
quartz tube
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 712-SQ-250M
Comprimento
250 mm
D.E.
2 mm
diâmetro do tubo
2 mm
espessura da parede
0.5 mm
Descrição geral
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)