Documentos Principais
80310
Supelco
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formulário
beads
Nível de qualidade
qualidade
cannot be regenerated
mixed bed ion exchange resin (without indicator)
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~60% loss on drying, 110°C
Matriz
PS-DVB
tamanho de partícula
20-50 mesh
técnica de separação
mixed mode
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)