Documentos Principais
80286
Supelco
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 520,00
R$ 520,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 520,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6F9N3
Número CAS:
Peso molecular:
285.07
Beilstein:
302339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 520,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refração
n20/D 1.313 (lit.)
p.e.
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
chave InChI
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)