Documentos Principais
80038
Supelco
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 6.681,00
R$ 6.681,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 6.681,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H615N3N3
Número CAS:
Peso molecular:
129.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 6.681,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
Melamine
Cyanuric acid 98%
Sigma-Aldrich
185809
Cyanuric acid