592889
Melamine-(triamine-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
Ensaio
≥97% (CP)
peso molecular
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)