80010
Phthalic acid
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder or crystals
resíduo de ignição
≤0.02% (as SO4)
pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?