Documentos Principais
79544
Supelco
Galactinol dihydrate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
378.33
Beilstein:
8665287
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-2-3(14)4(15)10(21)12(22-2)23-11-8(19)6(17)5(16)7(18)9(11)20;;/h2-21H,1H2;2*1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
HGCURVXTXVAIIR-ITYUJIADSA-N
Descrição geral
Galactinol dihydrate is a crystalline form of galactinol[1], which comprises of α-D-galactose and myo-inositol.[2]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Advances in Carbohydrate Chemistry, 9 (1954)
Isolation and Identification of O-?-D-Galactopyranosyl-myo-inositol and of myo-Inositol from Juice of the Sugar Beet (Beta Vulgaris)
Brown.JR and Serro.FR
Journal of the American Chemical Society, 75, 1040?1042-1040?1042 (1953)