63630
D-(+)-Melibiose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Raffinose, Melizitose, α-D-Galactosyl-(1→6)-α-D-glucopyranoside, Galactosyl D-glucose, Galactosylglucose, D-Galactopyranosyl-(1→6)-D-glucose, Melibiose, Galactinol, D-(+)-Galactosyl-(1→6)-D-(+)-glucose, α-D-Gal(1→6)β-D-Glc, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +137±3°, 10 hr, c = 5% in H2O
embalagem
pkg of 10 g
pkg of 50 g
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
cor
colorless to white
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
chave InChI
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.