78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
crystals
pb
84 °C/0.1 mmHg
pf
62-65 °C (lit.)
63-67 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?