77367
ElectroGreen® (−)-Ethyl L-lactate
photoresist grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
(−)-Ethyl L-lactate, photoresist grade, ≥99.0%
grau
photoresist grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −10.5±1°, neat
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
1.5 %, 100 °F
Impurezas
≤0.1% water
resíduo de evaporação
<0.01%
índice de refração
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
pb
154 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.01 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.03 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
128.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?