77199
Peptone, mycological
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from bovine meat, Mycological Peptone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine liver
Nível de qualidade
forma
powder
composição
amino-nitrogen, ≥3.8%
total nitrogen (N), ≥9%
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤12.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.