Documentos Principais
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 584,00
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2S
Número CAS:
Peso molecular:
226.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 584,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
151-156 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
chave InChI
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Benzothiazole 96%
Sigma-Aldrich
101338
Benzothiazole
Thioflavin T used as stain for amyloid
Sigma-Aldrich
T3516
Thioflavin T
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized