Documentos Principais
76968
Supelco
Pentatriacontane
analytical standard
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 510,00
R$ 510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 510,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)33CH3
Número CAS:
Peso molecular:
492.95
Beilstein:
1711999
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
73-76 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
chave InChI
VHQQPFLOGSTQPC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Pentacontane ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76491
Pentacontane
Nonacosane 99%
Sigma-Aldrich
284246
Nonacosane
Heptacosane analytical standard
Supelco
51559
Heptacosane
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
Dotriacontane analytical standard
Supelco
44253
Dotriacontane
Pentadecane analytical standard
Supelco
76509
Pentadecane
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane