Documentos Principais
76491
Sigma-Aldrich
Pentacontane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
n-Pentacontane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)48CH3
Número CAS:
Peso molecular:
703.34
Beilstein:
1807879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
flakes
pf
91-95 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
chave InChI
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane
Tetracontane analytical standard
Supelco
87086
Tetracontane
Hydrocarbon Mix certified reference material, 1000 μg/mL each component in cyclohexane
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix
Dotriacontane 97%
Sigma-Aldrich
D223107
Dotriacontane