Ensaio
99%
p.e.
286 °C/15 mmHg (lit.)
pf
63-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
chave InChI
IGGUPRCHHJZPBS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?