Documentos Principais
76473
Supelco
1,3-Dipalmitoyl-2-linoleoylglycerol
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dipalmito-2-linolein, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitin, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitoylglycerol, PLP Triacylglycerol, TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/16:0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H98O6
Número CAS:
Peso molecular:
831.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C53H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25-26,50H,4-15,17-18,20-24,27-49H2,1-3H3/b19-16-,26-25-
chave InChI
HTGAUBMLVQRATC-DHSNEXAOSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
17810
Triglyceride Mix