74884
Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
sheet
peso molecular
234.29 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.