74731
1-Octadecanethiol
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Mercaptan C18, Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
chave InChI
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- SAMs on gold quartz crystal resonators.
- on the tip of atomic force microscope probes.
- capacitive sensors.
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?