510467
1-Undecanethiol
98%
Sinônimo(s):
1-UDT, 11-Mercapto-1-undecanol, Undecyl Mercaptan
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
103-104 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
CCIDWXHLGNEQSL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.