74362
Rhodamine B base
analytical standard
Sinônimo(s):
Solvent Red 49
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?