271020
1,3-Dioxolane
anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
70 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
525 °F
contém
~75 ppm BHT as inhibitor
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
75-76 °C/1.013 hPa
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
chave InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the extraction of biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) from biomass.
- To produce stable dispersions of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) for the synthesis of modified glassy carbon electrodes.
- To synthesize copolymers (polyoxymethylene) by cationic copolymerization of 1,3,5-trioxane in the presence of maghnite-H+ as a catalyst.
It is also used as a reactant to prepare quasi-solid-state poly(1,3-dioxolane) electrolyte by Sc(OTf)3 catalyzed ring-opening polymerization reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?