72190
Nessler′s reagent
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Sinônimo(s):
Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
qualidade
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
analito(s) específico(s)
ammonium
técnica(s)
photometry: suitable
Impurezas
potassium hydroxide
potassium tetraiodomercurate
densidade
1.16 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
chave InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Outras notas
Reference: APHA 1975.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?