71723
Sodium DL-lactate solution
50% in H2O
Sinônimo(s):
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
concentração
50% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?