71008BC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nome do produto
GDS Salmonella Tq,
Agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AFNOR
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Nível de qualidade
linha de produto
Assurance GDS®
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 100 tests
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 71008-100
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Next day results for foods
- Harmonized single enrichment medias for testing samples for other pathogen targets
- Utilizes the innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) device for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples
Componentes
- Salmonella Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Método de teste
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.