Documentos Principais
73044BC
Millipore
GDS Sample Wells
BioControl, For use with GDS Sample Wells Base
Sinônimo(s):
Sample Wells for PCR Sample Prep
About This Item
Código UNSPSC:
41104017
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 73044
embalagem
pkg of (Bag of 200)
condição de armazenamento
room temperature
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
GDS Sample Wells are the disposables required to perform Assurance® GDS assays. Food sample is added to the sample wells, along with a Concentration Reagent (IMS beads) as part of the initial PCR sample preparation for GDS. Adhesive film strips are used to seal the sample wells.
Aplicação
GDS Sample Wells are the disposables used during PCR sample preparation for Assurance® GDS assays. The sample wells are to be used with the GDS Sample Wells Base.
Componentes
Bag of 200
Método de teste
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
necessário, mas não fornecido