68824
Cetyl alcohol
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Hexadecanol, Palmityl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
190 °C/15 mmHg (lit.)
pf
49-51 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?