67870
4-Methylmorpholine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Methylmorpholine, NMM
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
18 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
pb
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
pf
−66 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 20 °C
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
NMM can be used as a reactant for the synthesis of:
- 1-Butyl-1-methylmorpholinium bromide ([BMmo][Br]), a monocation ionic liquid.
- Quaternary ammonium complexes that can be used as complexing agents in redox flow batteries (RFBs).
It can also be used as an activating reagent:
- For the synthesis of peptide-drug conjugate for targeted drug delivery.
- To synthesize acrylate star polymers with application as magnetic resonance imaging (MRI) agents.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?