67873
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
≥95.0% (N)
Sinônimo(s):
4-Methylmorpholine 4-oxide monohydrate, 4-Methylmorpholine oxide monohydrate, N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, N-Methylmorpholine oxide monohydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95.0% (N)
pf
71-75 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
O.C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5H2,1H3;1H2
chave InChI
WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a reagent in the dihydroxylation and aminohydroxylation of olefins in the presence of osmium tetroxide (OsO4) catalyst.[1]
- In the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones in the presence of manganese and copper complexes with tetradentate ligands.[2]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?