Produkt ist in gutem Zustand angekommen und kann ohne Probleme verwendet werden
67619
6-Benzilaminopurina
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
6-BAP, BA, N6-benziladenina
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
chave InChI
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Bean sprouts by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.[2]
- Leaves of Stevia rebaudiana (Bertoni) from plants cultivated under chilling stress conditions by ESI-LC with Fourier Transform (FT)-Orbitrap, ESI-LC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection, and multivariate data analysis.[3]
- Seaweed and algae extracts by high performance LC with photodiode array detection (PDA).[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?