67000BC
TRANSIA® AG Listeria Kit
suitable for ELISA testing in Environmental, and Food and Beverages
About This Item
Produtos recomendados
product name
TRANSIA® AG Listeria, BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
linha de produto
TRANSIA®
forma
liquid
prazo de validade
6‑15 mo.
embalagem
pkg of 504
pkg of 96
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 67000-504
BioControl Systems 67000-96
TRANSIA®
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Labor saving single-step enrichment in Demi-Fraser Broth for all samples.
- Validated to provide results in 48 hours for both environmental surfaces and food samples.
- Breakaway wells allow you to use only the number of tests required for your samples, helping to reduce waste and keep testing costs low.
- Available in convenient 96 test or 504 test kits.
Componentes
Método de teste
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
TRANSIA AG (Enzyme ImmunoAssay) and TRANSIA® PLATE incorporate proven antibody-antigen "sandwich" assay technology for the detection of food borne pathogens in both product and environmental samples