Documentos Principais
63908
Supelco
Mesitylene
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Trimethylbenzene
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.037,00
R$ 2.037,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.037,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Beilstein:
906806
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.037,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
1022 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
p.e.
163-166 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mesitylene, a volatile organic compound (VOC), is a methyl substituted benzene hydrocarbon, widely utilized as a solvent for industrial and research applications.[1][2][3]
Aplicação
Mesitylene may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in human biological samples,[1] environmental samples,[4] organic solvent mixtures,[5] and aerosolized jet fuels[6] by gas chromatography (GC) based techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
4-Ethyltoluene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
E49800
4-Ethyltoluene
Propylbenzene analytical standard
Supelco
82118
Propylbenzene
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering: ESCAPE-20
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering (2010)
A valence force field for alkyl benzenes toluene, p-xylene, m-xylene mesitylene, and some of their deuterated analogues
La Lau C and Snyder RG
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 27(10), 2073-2088 (1971)
Katherine D Dietzel et al.
Journal of chromatography. A, 1093(1-2), 11-20 (2005-10-20)
Jet Propellant 8 (JP-8) jet fuel is a kerosene-based fuel containing hundreds of hydrocarbons used by the military in NATO countries. Previous rodent inhalation studies carried out with aerosolized JP-8 never evaluated the exposure chamber atmosphere. For this reason, our
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Hook.LG, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21(8), 534-543 (2002)
Gas chromatographic analysis of organic solvent mixtures on capillary columns of different polarity
Rastogi SC
Chromatographia, 37(3-4), 211-214 (1993)