Documentos Principais
8.05890
Sigma-Aldrich
Mesitylene
Technipur®, for synthesis
Sinônimo(s):
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Beilstein:
906806
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
2.8 hPa ( 20 °C)
temperatura de autoignição
1022 °F
Lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
163-166 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.[1]
Aplicação
  • Mesitylene is used as a:
  • building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.[2]
  • ligand in organometallic reactions[3][4]
  • developer for photo patternable silicones[5]
  • precursor to prepare a variety of fine chemicals[5]
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C