63765
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate
technical, ~80% (RT)
Sinônimo(s):
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt, MPS
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~80% (RT)
forma
solid
pf
~220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?