63148
Magnesium trisilicate hydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Magnesii trisilicas, di-Magnesium trisilicate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
adequação da reação
core: magnesium
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mg++].[Mg++].[O-][Si](=O)O[Si]([O-])([O-])O[Si]([O-])=O
InChI
1S/2Mg.O8Si3.H2O/c;;1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4;/h;;;1H2/q2*+2;-4;
chave InChI
FSBVERYRVPGNGG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)