81609
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 17,000
Sinônimo(s):
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mp ~16900
Mw ~16800
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) can be used in the manufacture of low-humidity sensors, made by layer-by-layer self-assembly of poly(styrenesulfonic acid sodium salt) and poly(allyamine hydrochloride) into multilayer thin films on a gold electrode of quartz crystal microbalance.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition: ScholarlyBrief
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition (2012)