Documentos Principais
61848
Supelco
Isovaleraldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
773692
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.96 (vs air)
pressão de vapor
30 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥93.5% (GC)
temperatura de autoignição
464 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1% isovaleric acid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Organoléptico
pungent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isovaleraldehyde may be used as a reference chemical standard for the analysis of microbial volatile organic compounds from isolates of Aspergillus flavus using solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
32.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
0.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Monitoring MVOC profiles over time from isolates of Aspergillus flavus using SPME GC-MS.
Sun D, et al.
Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3(02), 48-48 (2014)
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were