61609
Dodecanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Lauric acid, NSC 5026
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
43-46 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?