Documentos Principais
61410
Supelco
trans,trans-2,4-Nonadienal
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥90.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
p.e.
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
chave InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
contains up to 5.0% water (calculated from elemental analysis)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)