Documentos Principais
59777
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Conductivity Calibration Solution
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.560,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.560,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
2.5-10% KCl (T)
condutividade
99000-101000 μS/cm at 25 °C
densidade
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Itis intended for use as a standard for conductivity meter calibration.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)