Documentos Principais
51795
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Conductivity calibration standard solution (1980-2020 μS/cm at 25 °C)
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.560,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.560,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤2.5% KCl (T)
condutividade
1980-2020 μS/cm at 25 °C
densidade
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conductivity Standard conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
Supelco
03729
Conductivity Standard
Conductivity Standard conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Supelco
56890
Conductivity Standard
Cloreto de potássio conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
Supelco
60134
Cloreto de potássio
Cloreto de potássio conductance standard C acc. to ISO 7888, 0.001 M KCl
Supelco
60138
Cloreto de potássio