Documentos Principais
57153
Supelco
ddNTP Set
suitable for MALDI-MS
Sinônimo(s):
Dideoxynucleoside Triphosphate Set
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
composição
ddATP, 10 mmol/L
ddCTP, 10 mmol/L
ddGTP, 10 mmol/L
ddTTP, 10 mmol/L
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 9(9), 735-743 (1995-01-01)
A new approach is developed for the rapid and cost-effective detection of human genetic polymorphisms based on matrix-assisted laser description/ionization mass spectrometric (MALDI MS) detection using a nitrocellulose film substrate. This method employs polymerase chain reaction (PCR) amplification using DNA