Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732720001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969056001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934554001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?