Documentos Principais
55777
Supelco
Potassium disulfite
analytical standard
Sinônimo(s):
E224, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
Selecione um tamanho
1 G
R$ 330,00
R$ 330,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 330,00
About This Item
Fórmula linear:
K2S2O5
Número CAS:
Peso molecular:
222.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 330,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (RT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
chave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite, PMB) is an inorganic salt with antimicrobial properties. It is a sulfiting agent that prevents browning of foods.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 9(1), 10880-10880 (2019-07-28)
Optical clearing techniques and light sheet microscopy have transformed fluorescent imaging of rodent brains, and have provided a crucial alternative to traditional confocal or bright field techniques for thin sections. However, clearing and labeling human brain tissue through all cortical