1.05057
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥96% (iodometric)
Formulário
solid
potência
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (decomposition)
solubilidade
450 g/L
densidade volumétrica
1000‑1300 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
chave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1